Stampa…
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
OR10469-25G OR10469-5G OR10469-100G
APOSOR10469-25GEA 34.8 EUR
APOSOR10469-25G APOSOR10469-5G APOSOR10469-100G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Punto di fusione: 131…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179444
CAS Number: 4334-87-6