Stampa…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR10468-25G OR10468-5G
APOSOR10468-25GEA 105 EUR
APOSOR10468-25G APOSOR10468-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Peso molecolare: 193,99 g/mol
Punto di fusione: 128…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179453
CAS Number: 380430-53-5