2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁BO₂ Punto di fusione: 186…191 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01863525 CAS Number: 85199-06-0 |