2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
Formula:
C₈H₁₁BO₂ Punto di fusione: 120…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01009693 CAS Number: 100379-00-8 |