Stampa…
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Punto di fusione: 130…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02258943
CAS Number: 405520-68-5