Stampa…
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10458-1G OR10458-5G
APOSOR10458-1GEA 72.7 EUR
APOSOR10458-1G APOSOR10458-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Peso molecolare: 193,01 g/mol
Punto di fusione: 122…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412066
CAS Number: 373384-14-6