Stampa…
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Diiodo-2-methyl-1H-imidazole
OR10453-10G OR10453-1G OR10453-5G
APOSOR10453-10GEA 691 EUR
APOSOR10453-10G APOSOR10453-1G APOSOR10453-5G
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
Formula: C₄H₄I₂N₂
Peso molecolare: 333.9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464337
CAS Number: 73746-44-8