Stampa…
4,5-Diiodoimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Diiodo-1H-imidazole
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodoimidazole 98%
4,5-Diiodoimidazole
Formula: C₃H₂I₂N₂
Peso molecolare: 319.87 g/mol
Punto di fusione: 180…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963878
CAS Number: 15813-09-9