Stampa…
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10449-1G OR10449-5G
APOSOR10449-1GEA 65.5 EUR
APOSOR10449-1G APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formula: C₈H₉BO₃
Peso molecolare: 163,97 g/mol
Punto di fusione: 260…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02681979
CAS Number: 227305-69-3