Stampa…
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10445-100G OR10445-25G OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA 108 EUR
APOSOR10445-100G APOSOR10445-25G APOSOR10445-250G
3,4-Dichlorophenylboronic acid
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Punto di fusione: 280…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074646
CAS Number: 151169-75-4