2,4-Dichlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10443-25G
OR10443-5G
OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA
43.5
EUR
APOSOR10443-25G
APOSOR10443-5G
APOSOR10443-100G
2,4-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Punto di fusione: 246…249 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013930 CAS Number: 68716-47-2 |