Stampa…
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 143 EUR
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051935
CAS Number: 67492-50-6