Stampa…
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 79.9 EUR
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₄
Punto di fusione: 262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01552045
CAS Number: 19485-38-2