Stampa…
3,5-Dibromotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 14.7 EUR
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotoluene 97%
3,5-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013528
CAS Number: 1611-92-3