Stampa…
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 154 EUR
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₄Br₂N₂
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632217
CAS Number: 53857-59-3