Stampa…
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 165 EUR
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₂BNO₃
Peso molecolare: 205,02 g/mol
Punto di fusione: 202…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788419
CAS Number: 515140-26-8