Stampa…
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10430-1G OR10430-5G OR10430-25G
APOSOR10430-1GEA 52.2 EUR
APOSOR10430-1G APOSOR10430-5G APOSOR10430-25G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₈BNO₃
Punto di fusione: 174…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411956
CAS Number: 762262-07-7