Stampa…
2-Cyanophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
OR10429-5G OR10429-10G OR10429-1G
APOSOR10429-5GEA 49.5 EUR
APOSOR10429-5G APOSOR10429-10G APOSOR10429-1G
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones .
Formula: C₇H₆BNO₂
Peso molecolare: 146,94 g/mol
Punto di fusione: 250…254 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632208
CAS Number: 138642-62-3