Stampa…
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 261 EUR
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788026
CAS Number: 220616-39-7