Stampa…
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 40.6 EUR
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632200
CAS Number: 91983-26-5