Stampa…
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10416-100G OR10416-25G OR10416-5G
APOSOR10416-100GEA 109 EUR
APOSOR10416-100G APOSOR10416-25G APOSOR10416-5G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,57 g/mol
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007292
CAS Number: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6