Stampa…
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Peso molecolare: 170,40 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411939
CAS Number: 148839-33-2