Stampa…
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 0 EUR
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Punto di fusione: 202 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411935
CAS Number: 219735-99-6