Stampa…
2-Carboxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 267 EUR
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Peso molecolare: 165.94 g/mol
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318118
CAS Number: 149105-19-1