Stampa…
5-Carboxyoxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxoindoline-5-carboxylic Acid, 2-Oxindole-5-carboxylic acid
OR10403-1G OR10403-250MG OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA 59.7 EUR
APOSOR10403-1G APOSOR10403-250MG APOSOR10403-5G
5-Carboxyoxindole 97%
5-Carboxyoxindole
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,1600 g/mol
Punto di fusione: 310…316 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411961
CAS Number: 102359-00-2