Stampa…
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
OR10400-10G OR10400-1G OR10400-5G
APOSOR10400-10GEA 74.2 EUR
APOSOR10400-10G APOSOR10400-1G APOSOR10400-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₆
Peso molecolare: 210,94 g/mol
Punto di fusione: 229…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00757433
CAS Number: 101084-81-5