Stampa…
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
OR10399-100G OR10399-25G
APOSOR10399-100GEA 61.1 EUR
APOSOR10399-100G APOSOR10399-25G
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Peso molecolare: 178,04 g/mol
Punto di fusione: 191…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01009697
CAS Number: 123324-71-0