Stampa…
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 107 EUR
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₅
Peso molecolare: 238,05 g/mol
Punto di fusione: 140…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095144
CAS Number: 380430-70-6