Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10392-1G OR10392-5G OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Peso molecolare: 222,05 g/mol
Punto di fusione: 100…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411946
CAS Number: 850568-54-6