Stampa…
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Punto di fusione: 96…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01630855
CAS Number: 220210-56-0