Stampa…
1,4-Butanesultam
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Thiazinane 1,1-Dioxide
OR10390-1G OR10390-250MG
APOSOR10390-1GEA 81.5 EUR
APOSOR10390-1G APOSOR10390-250MG
1,4-Butanesultam
1,4-Butanesultam
Formula: C₄H₉NO₂S
Peso molecolare: 135,18 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038916
CAS Number: 37441-50-2