Stampa…
4-Bromothioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromothioanisole
4-Bromothioanisole
Formula: C₇H₇BrS
Peso molecolare: 203,1 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C/9,75mmHg
Punto di fusione: 38…40 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000102
CAS Number: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,III