2-Bromophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BBrO₂ Punto di fusione: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01114672 CAS Number: 244205-40-1 |