Stampa…
7-Bromooxindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 65.5 EUR
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromooxindole
7-Bromooxindole
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,0433 g/mol
Punto di fusione: 209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179613
CAS Number: 320734-35-8