Stampa…
6-Bromooxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
OR10384-1G OR10384-25G OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10384-1G APOSOR10384-25G APOSOR10384-5G
6-Bromooxindole 97%
6-Bromooxindole
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212.05 g/mol
Punto di fusione: 217…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179605
CAS Number: 99365-40-9