Stampa…
5-Bromooxindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 212 EUR
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromooxindole
5-Bromooxindole
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456998
CAS Number: 20870-78-4