Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 16.1 EUR
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Peso molecolare: 235,46 g/mol
Punto di fusione: 157…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002415
CAS Number: 21739-92-4