Stampa…
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
OR10379-1G OR10379-25G OR10379-5G
APOSOR10379-1GEA 88.9 EUR
APOSOR10379-1G APOSOR10379-25G APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BBrO₂
Peso molecolare: 297,00 g/mol
Punto di fusione: 78…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632210
CAS Number: 377780-72-8