Stampa…

3-(Bromomethyl)phenylboronic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid

OR10378-10G OR10378-25G OR10378-5G
APOSOR10378-10GEA 96 EUR
APOSOR10378-10G APOSOR10378-25G APOSOR10378-5G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₂
Peso molecolare: 214,85 g/mol
Punto di fusione: 216…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632207
CAS Number: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR