Stampa…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₂
Peso molecolare: 214,85 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318941
CAS Number: 91983-14-1