Stampa…
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methyl-1H-imidazole
OR10370-25G OR10370-5G
APOSOR10370-25GEA 241 EUR
APOSOR10370-25G APOSOR10370-5G
4-Bromo-2-methylimidazole 98%
4-Bromo-2-methylimidazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161 g/mol
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411959
CAS Number: 16265-11-5