Stampa…
5-Bromo-1-methylimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10368-25G OR10368-5G OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA 63.8 EUR
APOSOR10368-25G APOSOR10368-5G APOSOR10368-100G
5-Bromo-1-methylimidazole
5-Bromo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Punto di ebollizione: 120 °C/15mmHg
Punto di fusione: 40…41 °C
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632218
CAS Number: 1003-21-0
UN: 3335
ADR: 9,III