Stampa…
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 61.1 EUR
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161 g/mol
Punto di ebollizione: 172 °C
Densità: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02179525
CAS Number: 16681-59-7