2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR103663-1G
OR103663-5G
OR103663-10G
APOSOR103663-1GEA
126
EUR
APOSOR103663-1G
APOSOR103663-5G
APOSOR103663-10G
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
24023-71-0 |