Stampa…
2-Bromoimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 145 EUR
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formula: C₃H₃BrN₂
Punto di fusione: 197…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179526
CAS Number: 16681-56-4