6-Bromo-1-hexanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10365-5G
OR10365-25G
OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA
21.9
EUR
APOSOR10365-5G
APOSOR10365-25G
APOSOR10365-100G
6-Bromo-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Formula:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH Punto di ebollizione: 105…106 °C/5mmHg Densità: 1,384 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002983 CAS Number: 4286-55-9 |