Stampa…
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dihydro-7-nitrobenzo[b]furan-5-sulphonyl chloride
OR103649-500MG OR103649-1G
APOSOR103649-500MGEA 132 EUR
APOSOR103649-500MG APOSOR103649-1G
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formula: C₈H₆ClNO₅S
Peso molecolare: 263,66 g/mol
Punto di fusione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03408011
CAS Number: 874781-18-7
UN: 3261
ADR: 8,III