Stampa…
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 116 EUR
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formula: C₄H₂BrNOS
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788567
CAS Number: 464192-28-7