Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR103636-10G OR103636-1G OR103636-5G
APOSOR103636-10GEA 455 EUR
APOSOR103636-10G APOSOR103636-1G APOSOR103636-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
Peso molecolare: 182,24 g/mol
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464469
CAS Number: 40133-07-1