Stampa…
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 406 EUR
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407445
CAS Number: 216959-98-7